Learn More
Thermo Scientific™ Micro-ultracentrifugeuses sur pieds Sorvall™ MX Plus
Réalisez davantage d’expériences grande capacité en moins de temps grâce à la gamme de micro-ultracentrifugeuses sur pieds Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Plus.
70920.00€ - 76120.00€
Spécification
Profil (accélération / freinage) | 9/9, freinage 9/9, freinage |
---|---|
Type | Centrifugeuse sur pieds |
Réfrigéré | Oui |
Précision des vitesses réglables | ±50 tr/min |
Puissance calorifique | 0,7 kW |
Code produit | Marque | Description | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15360935
|
Thermo Scientific™
50135643 |
MX 150 Plus, 230V 50/60Hz , 6A monophasé | 230 V 50/60 Hz |
76120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15304482
|
Thermo Scientific™
50135648 |
MX 120 Plus , 230V 50/60Hz , 6A monophasé | 230 V 50/60 Hz |
70920.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Réalisez davantage d'expériences grande capacité en moins de temps grâce à la gamme de micro-ultracentrifugeuses sur pieds Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Plus. Sa technologie de pointe associe une grande vitesse, des capacités de rotor polyvalent et un faible encombrement. Cette ultracentrifugeuse se caractérise par une excellente capacité de traitement et des performance de séparation des échantillons pouvant atteindre 1 048 000 x g.
Grandes vitesses et faibles facteurs K :
- Les vitesses maximales de 150 000 ou 120 000 tr/min associées à des conceptions optimisées de rotor permettent de réduire les durées de centrifugation
Design compact et individuel :
- Son encombrement réduit de 0,53 m² (5.7 pieds²) permet de la placer à un endroit pratique dans le laboratoire où elle occupe moins d’espace au sol
Fonctionnement silencieux :
- Avec des niveaux sonores inférieurs à 45 dBA ; l’utilisateur peut travailler à côté sans l’entendre fonctionner
Performances polyvalentes :
- Un large choix de rotors et de volumes de tubes répond à une multitude de besoins en matière de traitement d’échantillons
Fiabilité à toute épreuve
- Le système à induction sans charbons (sans maintenance requise) et la protection du rotor contre les balourds garantissent des performances fiables.
Informations de commande :
Pour répondre aux besoins des applications de traitement de petits volumes, les centrifugeuses Sorvall MX Plus accueillent des tubes de 0,2 à 30 ml et proposent un choix de rotors, tels que des rotors angulaires, les rotors swing-out et les rotors verticaux. Tous les rotors sont vendus séparément.
Recommandé dans les domaines suivants :
- Virus (VIH, SRSV, rotavirus)
- Organelles cellulaires (ribosomes, mitochondries, microsomes)
- Lipoprotéines
- Nanoparticules
- Acides nucléiques
Spécification
9/9, freinage 9/9, freinage | |
Oui | |
0,7 kW | |
100 cm (panneau ouvert), 85 cm (panneau fermé) | |
Refroidissement thermoélectrique à semi-conducteurs | |
44 cm | |
cCSAus , CE , IEC61010 -2- 020, EN61326 - 1 2006 | |
Simple | |
105 kg (231 lb) | |
cCSAus , CE , IEC61010 -2- 020, EN61326 - 1 2006 | |
Sorvall™ |
Centrifugeuse sur pieds | |
±50 tr/min | |
39,4 in (panneau ouvert), 33,5 in (panneau fermé) | |
<45 dBA | |
17,3 po | |
49 cm | |
6 x 30 ml (avec rotor S50A) ou 4 x 7 ml (avec rotor S50-ST) | |
39,4 (panneau ouvert)/33,5 (panneau fermé) x 17,3 x 19,3 po (100 (panneau ouvert)/(85 (panneau fermé) x 44 x 49 cm) | |
10 , chacun avec jusqu'à 9 étapes | |
0°C à 40°C | |
5°C à 35°C |