Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuse polyvalente sur pieds Sorvall™ RC4
Offrez une capacité optimale aux centres de traitement du sang de petite et moyenne taille qui souhaitent centrifuger 4 ou 8 inches de sang dans diverses configurations.
Marque:  Thermo Scientific™ 75004473
Code nomenclature Nacres: NB.81
Informations supplémentaires : Poids : 286.00000kg
Code produit. 11826360
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Assurez une capacité optimale aux centres de traitement du sang de petite et moyenne taille, qui souhaitent centrifuger 4 ou 8 inches de sang dans diverses configurations à l’aide de la centrifugeuse à basse vitesse sur pieds Thermo Scientific™ Sorvall™ RC4, une centrifugeuse réfrigérée polyvalente conçue pour les banques du sang et les applications cliniques. Grâce aux accessoires, elle gagne en souplesse et peut centrifuger tout type de poches, des doubles aux quintuples de 500 ml avec filtres de déleucocytation en ligne. Extrêmement polyvalente, la RC-4 est la championne de sa catégorie.
Haut débit et polyvalence
  • Elle peut centrifuger un plus grand nombre de tubes à des FCR plus élevées que les modèles concurrents
  • L’association de son moteur à induction très puissant et de son rotor à godets oscillants en option (qui peut accueillir des godets DoubleSpin) lui permet de proposer des FCR et des capacités supérieures pour la plupart des formats d’échantillons courants
  • Capacité exceptionnelle pour tous les formats d’échantillons courants, y compris les tubes de culture cellulaire de 15 et 50 ml Son grand choix de rotors en fait la centrifugeuse idéale pour les laboratoires de biochimie, de biotechnologie, de microbiologie, pharmaceutiques et de traitement du sang
Utilisation sûre
  • La RC4 satisfait les normes de sécurité internationales les plus strictes. Elle est équipée d’un grand éventail de rotors de confinement biologique, qui ont été testés par un organisme indépendant et déclarés conformes aux directives internationales relatives au confinement des aérosols, bactéries et virus
Stabilité optimale des cycles
  • Le système de détection de balourd Thermo Scientific™ SMARTspin™ entame automatiquement une décélération en cas de balourd excessif dû, par exemple, à un tube qui fuit
  • Grâce à ce système très fiable, même les rotors à godets oscillants de grande taille peuvent fonctionner en toute sécurité avec un balourd de 30 g
Facilité d’utilisation
  • Le clavier à effleurement EASYcontrol™ II est placé à l’avant de l’instrument pour en faciliter l’accès
  • Le verrouillage du couvercle à commande assistée permet une ouverture et une fermeture sans effort
  • Le clavier intuitif vous permet de rappeler jusqu’à 9 protocoles
Caractéristiques principales
  • Capacité maximale de 4 flacons de 1 000 ml, 8 poches de sang de 500 ml ou 4 à 8 microplaques standard
  • Vitesse de traitement et rendement plus élevés quʼaucune autre centrifugeuse basse vitesse de 4 L
  • FCR inégalées avec des rotors angulaires pour la pelletisation de bactéries, de cultures tissulaires et autres types d’échantillons
  • Sécurité accrue pour l’utilisateur : vous avez le choix entre 4 rotors de confinement biologique qui peuvent accueillir des échantillons de 1,5 à 1 000 ml
  • Le rotor HIGHplate™ peut centrifuger des plaques de filtration ADN/ARN de 85 mm de haut
  • Stabilité optimale des cycles grâce au système de détection de balourd SMARTspin™
  • Entretien réduit grâce à un moteur à induction sans charbons
  • Fonctionnement silencieux : niveau sonore inférieur à 58 dBA
Matériel nécessaire :
Rotor (vendu séparément)
Spécification
Spécification
Sachets de sang de 4 x 1 000 ml ou 8 x 500 ml ou 4 x 8 microplaques
230 V
Sans CFC
-9°C à +40°C
Centrifugeuse
10 000 tr/min
12,9 A
96 cm
28,3 po
0 à 99 min . , Plus ATTENTE
68 cm
Centrifugeuse polyvalente sur pieds Sorvall RC4
9/9
Microprocesseur via EASYControl II
Sorvall™
37,8 x 26,8 x 28,3 po (96 x 68 x 72 cm)
£ 631 (286 kg)
50 Hz
15320 x G
37,8 po
Stabilité optimale des cycles grâce au système de détection de balourd SMARTspin
72 cm
26,8 po
Conçus et testés conformément aux normes EN 61 010-1, EN 61 010-2-020, EN 50 081-1, EN 50-082-1. CSA
230 V/50 Hz
Promotions
Prestations de service