Learn More
Bel-Art™ Protections de paillasse SP Scienceware™ LabMat™
Simplifie le nettoyage et protège les surfaces de travail contre les taches, les déversements et l’usure. Les protections de paillasse Bel Art™ SP Scienceware™ Labmat™ peuvent être enroulées et jetées après contamination.
Marque: Bel-Art™ F24675-1000
114.48 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.86850kg
Description
- La surface supérieure très absorbante absorbe jusqu’à 420 ml/m2 d’eau, de colorants, de produits chimiques corrosifs et de solutions radioactives
- Le support du film en polyéthylène flexible est antidérapant et empêche le trempage de la plupart des solutions
- Coupe à la bonne dimension facile à l’aide de ciseaux ou d’un cutter de sécurité Scienceware™ (réf. 21012--0000)
- À enrouler et jeter dans un conteneur de déchets adapté après contamination
- Sélectionnez l’orange pour identifier toute utilisation avec des matières présentant un risque biologique
Spécification
Revêtement de protection pour paillasse | |
420 ml/m2 | |
15,2m | |
508 mm | |
Orange | |
Oui | |
À l’unité |
Polyéthylène | |
50 pieds | |
20 po | |
50 pi x 20 po (15,2 m x 508 mm) | |
Un seul rouleau, 50 pi | |
Simplifie le nettoyage et protège les surfaces de travail contre les taches, les déversements et l’usure |