Learn More
Bel-Art™ Grattoirs SP Scienceware™
Grattoirs lisses et résistants aux produits chimiques, utiles pour éliminer les résidus des filtres, nettoyer les récipients, mélanger et distribuer les solides dans les liquides, étaler les pâtes sur de grandes surfaces
Marque: Bel-Art™ F36830-0000
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Dimensions de la lame : 12,7 cm (5 po) l x 15,2 cm (6 po) L
- En plastique PEHD moulé
- La lame biseautée de 9,5 mm (0.375 po) s’affine jusqu’à atteindre le tranchant d’une lame de ciseau à son extrémité
- L’extrémité supérieure s’étend en une tige hexagonale de 35 mm (1.375 po) de large
Spécification
Grattoir lisse | |
Non stérile | |
10 in |
HDPE | |
Rouge | |
25 cm |