Learn More
Bel-Art™ Système d’échantillonnage SP Scienceware™ Sterileware™
Pelles en plastique PS très résistantes aux chocs avec couvercles transparents amovibles à clipser
64.90€ - 329.00€
Spécification
Type de produit | Système d’échantillonnage par pelle |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Comprend | Couvercle à clipser détachable transparent avec joint à languette de verrouillage, certificat de processus de stérilisation |
Type de poignée | Extra long |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15580132
|
Bel-Art™
H36922-0010 |
2 oz | 60 mL | Couvercle à clipser détachable transparent avec joint à languette de verrouillage, certificat de processus de stérilisation |
64.90€
Pack de 10 |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15590132
|
Bel-Art™
H36924-0010 |
4 oz | 125 mL | Couvercle à clipser détachable transparent avec joint à languette de verrouillage, certificat de processus de stérilisation |
76.40€
Pack de 10 |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12673506
|
Bel-Art™
H36924-0000 |
4 oz | 125 mL | Couvercle à clipser détachable transparent avec joint à languette de verrouillage, certificat de processus de stérilisation |
329.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12331339
|
Bel-Art™
H36922-0000 |
2 oz | 60 mL | Couvercle à clipser détachable transparent avec joint à languette de verrouillage, certificat de processus de stérilisation |
306.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Manche long permettant d’éloigner la main de l’échantillon afin de réduire le risque de contamination
- Pour l’échantillonnage stérile en une étape de matériaux secs ou sous forme de suspension épaisse
- Manches extra-longs protégeant les mains
- Pelle avec couvercle, à l’intérieur d’un sachet en plastique
- Languette de verrouillage permettant de sceller l’échantillon
- Possibilité d’inscrire sur le couvercle les informations relatives à l’échantillon afin de faciliter l’identification
Spécification
Système d’échantillonnage par pelle | |
Couvercle à clipser détachable transparent avec joint à languette de verrouillage, certificat de processus de stérilisation | |
Stérile | |
FDA |
Polystyrène | |
Extra long | |
Blanc | |
Conçues pour l’échantillonnage stérile en une étape de matériaux secs ou sous forme de boue |