Learn More
Wheaton™ Sachet d’échantillonnage avec pochette pour documents, impression du symbole de danger biologique
Sachet d’échantillonnage idéal pour un transport sûr des échantillons de patients.
135.00€ - 171.00€
Spécification
Type de produit | Sachet d’échantillonnage |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Type de bouchon | Bouchon adhésif |
Jetable | Oui |
À utiliser avec (application) | Transport d’échantillons et de documents cliniques |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16484979
|
Wheaton™
370150 |
150 x 150 mm |
135.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16494979
|
Wheaton™
370155 |
150 x 220 mm |
171.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Transfert sûr des échantillons
- Pour le transport d’échantillons et de documents cliniques
Spécification
Sachet d’échantillonnage | |
Bouchon adhésif | |
Transport d’échantillons et de documents cliniques | |
PEBD | |
1000 |
Non autoclavable | |
Oui | |
Pochette pour documents, impression du symbole de danger biologique | |
Non stérile |