Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètre SPECTRONIC 200™
Le spectrophotomètre Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 200 établit une nouvelle norme en matière de spectrophotomètres visible robustes et simples d’utilisation conçus pour les laboratoires d’enseignement et les applications de routine.
2762.50€ - 2941.20€
Spécification
Compartiments | Compartiment à échantillons amovible et lavable |
---|---|
Raccordements | USB-B pour une connexion à un ordinateur distant USB-A pour une connexion à une imprimante ou à une clé USB |
Type de conteneur | Porte-cuve à une seule position pour cuves carrées et pour tubes à essai |
Intervalle de données pour la numérisation | 1 nm intégré, 0.5 nm contrôlé par ordinateur |
Profondeur (impériale) | 11,8 in |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15589673
|
Thermo Scientific™
840-281800 |
Spectrophotomètre SPECTRONIC 200, avec câble d’alimentation européen |
2762.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15591353
|
Thermo Scientific™
840-281900 |
Spectrophotomètre SPECTRONIC 200, avec câble d’alimentation européen |
2941.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le spectrophotomètre Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200™ établit une nouvelle norme en matière de spectrophotomètres visible robustes et simples d’utilisation conçus pour les laboratoires d’enseignement et les applications de routine. Pendant plus d’un demi siècle, les laboratoires du monde entier ont pu compter sur les spectrophotomètres Thermo Scientific pour effectuer, rapidement et facilement, des analyses de l’eau et des contrôles de la qualité, aussi bien dans les établissements de santé et que dans les laboratoires d’enseignement. Le nouveau spectrophotomètre SPECTRONIC 200 allie la simplicité et la fiabilité des modèles Thermo Scientific™ SPECTRONIC 20 et Thermo Scientific™ GENESYS™ 20 à une technologie digne du 21e siècle et une nouvelle conception audacieuse, ce qui lui garantit des années de performances optimales.
Le système SPECTRONIC 200 est un spectrophotomètre robuste et simple d’utilisation qui convient parfaitement aux applications de routine. Doté d’un logiciel intégré commandé par un pavé de navigation intuitive et d’un écran couleur, il offre des fonctions au-delà de toute attente.
Conception pratique et robuste
- Dénué de composants mobiles : pas de pièces susceptibles de s’user
- Compartiment à échantillons amovible : nettoyage facile
- Construction en polymère : résiste à la corrosion des acides ou des solutions oxydantes
- Pavé de navigation et menus à l’écran : grande facilité d’utilisation pour tout utilisateur
- Faible encombrement : gain d’espace précieux sur la paillasse
- Supports de cuvettes sur les faces latérales du compartiment à échantillons : favorise le suivi des échantillons
- Pas de câble d’ordinateur ou de câble série requis : l’instrument se branche simplement et est prêt à effectuer la mesure
Outil parfait pour toutes les mesures spectroscopiques de routine
- Grand écran LCD couleur lumineux à angle réglable : affichage plus visible
- Système optique protégé de la lumière ambiante : possibilité de mesure des tubes à essai avec le couvercle ouvert
- Mode d’analyse : permet de programmer des méthodes standard
- Impressions d’écran : enregistrement des données pour l’archivage
- Dosage avec un seul facteur ou jusqu’à quatre points d’étalonnage : confiance dans les résultats
- Logiciel Thermo Scientific™ VISIONlite™ 5 disponible : pilotage de l’instrument, options de manipulation des données, de stockage et d’impression de rapports.
Vous n’êtes pas prêt à vous défaire de votre ancien modèle Thermo Scientific Spec 20 ?
- Le spectrophotomètre SPECTRONIC 200 reproduira l’interface et les commandes de l’instrument auquel vous êtes habitué, pour une intégration en douceur dans votre laboratoire
- Logiciel VISIONlite5 — la tarification au volume est disponible pour les licences à 6 et 12 copies.
Spécification
Compartiment à échantillons amovible et lavable | |
Porte-cuve à une seule position pour cuves carrées et pour tubes à essai | |
11,8 in | |
CCD de 2 048 éléments | |
Anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, japonais, coréen, thaï | |
< 4 nm | |
Commutation automatique, 100/240 V, 50/60 Hz | |
16 cm | |
USB-B ; USB-A | |
1 000 h | |
ABS, %T, concentration (unités standard ou personnalisées) | |
±0,03 A à 0,3 A | |
<0.2 %T (avec filtre SPECTRONIC conforme aux normes SRM 400) | |
±1 nm | |
5,2 kg | |
39 cm |
USB-B pour une connexion à un ordinateur distant USB-A pour une connexion à une imprimante ou à une clé USB |
|
1 nm intégré, 0.5 nm contrôlé par ordinateur | |
30 cm | |
Écran graphique LCD TFT couleur de 3,5 po de diagonale | |
Halogène au tungstène | |
340 à 1000 nm | |
3,6 in | |
Deux supports pour cuves ; dix cuves en plastique de 1 cm | |
Touches scellées caoutchoutées | |
Mono faisceau | |
-0,3 à 2,5Å | |
Prise en charge d’une imprimante externe : Epson TM-T88V | |
±2 nm | |
9,7 lb | |
15,3 po |