Learn More
Thermo Scientific™ Concentrateur sous vide centrifuge réfrigéré SpeedVac™ SRF110 et rotors
Traitez les échantillons biologiques sensibles à la chaleur en toute confiance. Ce système SpeedVac réfrigéré utilise des technologies de pointe en matière de centrifugation, de vide et de chaleur pour éliminer les solvants et concentrer les échantillons biologiques sensibles à la chaleur tout en préservant l'intégrité des échantillons.
281.00€ - 22300.00€
Code produit | Marque | Description | Certifications | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Certifications | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17364641
|
Thermo Scientific™
RF108 |
Rotor 12 à 13 mm, contient : 40 x 1,5, 2,0 ml, 16 x 3 ml | Néant | Aluminium |
1220.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17374641
|
Thermo Scientific™
RF132 |
Rotor pour microcentrifugeuse hexagonal ; contient : Tube à microcentrifuger de 132 x 1,5 ml ; tube à microcentrifuger de 132 x 2,0 ml | Néant | Aluminium |
281.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17384641
|
Thermo Scientific™
RF32 |
Rotor 28 mm, contient : 32 x 1,5 ml, 32 x 2 ml | Néant | Aluminium |
1120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17394641
|
Thermo Scientific™
RF52 |
Rotor 12 à 17 mm, contient : 52 x 2 ml ; 52 x 5 ml ; 36 x 5 à 6 ml | Néant | Aluminium |
1280.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17304651
|
Thermo Scientific™
RFMT4 |
Rotor pour microplaques ; contient : 4 microplaques standard ; plaques Deep Well à 2 puits | Néant | Aluminium |
965.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17314651
|
Thermo Scientific™
SRF110-230 |
Réfrigéré, capacité moyenne, concentrateur sous vide centrifuge modulaire, 230 V, 50 Hz, 8 A | CE, UKCA, KC, RCM | Acier poudré |
10900.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17324651
|
Thermo Scientific™
SRF110P1-230 |
Kit de concentrateur sous vide centrifuge de capacité moyenne avec pompe à huile, piège à vapeur réfrigéré, rotor, accessoires, 230 V, 50 Hz, 8 A | CE, UKCA, KC, RCM | Acier poudré |
20600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17334651
|
Thermo Scientific™
SRF110P2-230 |
Kit de concentrateur sous vide centrifuge réfrigéré de capacité moyenne avec système sous vide universel, rotor, accessoires, 230 V, 50 Hz, 8 A | CE, UKCA, KC, RCM | Acier poudré |
22300.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
SpeedVac™ SRF110 modular refrigerated vacuum concentrator provides flexibility to your lab. It offers unique programming capabilities to maintain chamber temperature pre and post sample run to prevent thermal degradation of heat sensitive samples such as proteins, enzymes, and other biomolecules. They are ideal for evaporation of aqueous based solvents, buffers, and HPLC fractions. For a convenient, one model shopping experience select from SRF110P1 (modular configuration) and SRF110P2 (Semi integrated configuration) kit options. Each kit is designed to include components required for convenient SpeedVac setup.
SRF110 modular refrigerated vacuum concentrator provides flexibility to any benchtop space. SRF110 can be configured depending on your applications need. Select from wide range of suitable Thermo Scientific components such as pumps, Vapor Traps, and additional accessories to configure your custom vacuum concentration setup. For a convenient, one model shopping experience select from SRF110P1 (modular configuration) and SRF110P2 (Semi integrated configuration) kit options. Each kit is designed to include components required for convenient SpeedVac setup.
- Ideal for evaporation of non-aggressive, aqueous based solvents, buffers, HPLC fractions, etc.
- 3 Preset program with option to store up to 9 programs
- Temperature range -4°C up to 100°C (1°C increment)
- Self aligning and quick release rotor mechanism
- Hexagonal rotor (RF132) included with purchase of SRF110
- Refer to list of rotors available for purchase and to be used with SRF110 model
- Electricals- 115V AC (60Hz, 16Amps) and 230V AC (50Hz, 8Amps)
- Certifications- UL Certified, CE, UKCA, KC, RCM Marked.
- F Gas Compliance- Yes (EPA-SNAP and EU)
- SRF110P1 kit includes Refrigerated SpeedVac (SRF110), Hexagonal rotor (RF132), an Oil pump (VLP120-115), a vapor Trap (RVT450-115), Universal Tubing (UTP-TYG), 4L capacity Glass Condensation Flask (GCF400), Glass Cap (FC400), and 1L Bottle of heat transfer fluid Cryocool™ (SCC1)
- SRF110P2 kit includes SRF110P2 Kit includes Refrigerated SpeedVac (SRF110), Hexagonal rotor (RF132), Universal Vacuum System (UVS450), Universal Tubing (UTP-TYG), 4L capacity Glass Condensation Flask (GCF400), Glass Cap (FC400), and 1L Bottle of heat transfer fluid Cryocool™ (SCC1)