Learn More
SPEX CertiPrep™ Accessoires pour laveur et sécheur de pipettes
Accessoires à utiliser avec un laveur / sécheur de pipettes
178.00€ - 281.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Pour laveur et sécheur de pipettes |
---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11466068
|
SPEX CertiPrep™
PIPBASIN-1 |
Cuvette de laveur de pipettes |
178.00€
1 unité |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15236116
|
SPEX CertiPrep™
PIPPUMP-115V |
Pompe de laveur de pipettes, 115 V |
229.00€
1 unité |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13206359
|
SPEX CertiPrep™
PIPPUMP-230V |
Pompe de laveur de pipettes, 230 V |
281.00€
1 unité |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La pompe et la cuvette sont fabriquées toutes deux en polyéthylène durable.Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001:2015
Spécification
Pour laveur et sécheur de pipettes |