Learn More
Épandeur de forme L en polystyrène, bleu
Étaleurs bactériens jetables en L résistant aux chocs
32.15€ - 39.05€
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
Matériau | PS |
Type de produit | Étaleur |
Stérilité | Stérile |
Forme | En L |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12822775
|
Microspec
E3 |
25 sachets de 20 |
32.15€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12322048
|
Microspec
E6 |
100 sachets de 5 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Étaleurs bactériens jetables en polystyrène résistant aux chocs. Forme recourbée pour réduire la tendance à retourner ou forme en “L” traditionnelle. Les boîtes de 500 contiennent des sachets internes refermables de 20 ou 5 étaleurs stériles.Spécification
Bleu | |
Étaleur | |
En L | |
Étaleurs bactériens jetables en polystyrène résistant aux chocs |
PS | |
Stérile | |
Oui |