Learn More
Nabertherm™ Casette carrée
Cassette carrée pour fours LHTC et LH.
Marque: Nabertherm™ 699000279
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Temp. max : 1600°C
La charge est placée dans des cassettes en céramique pour une utilisation optimale de l’espace du four. Jusqu’à trois cassettes peuvent être empilées les unes sur les autres dans le four. Chaque cassette comporte des découpes pour une meilleure ventilation. La cassette supérieure doit être fermée avec un couvercle en céramique également.
Spécification
1600°C | |
Gazette carrée |