Learn More
Fisherbrand™ Béchers de forme basse
En verre borosilicaté. Les béchers de forme basse Fisherbrand™ sont gradués et existent dans une grande variété de capacités.
20.50€ - 241.00€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (type 1) |
Finition | Mat |
Comprend | Bec verseur |
Type | Bécher |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15469073
|
Fisherbrand™
|
25 ml |
58.50€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15479073
|
Fisherbrand™
|
50 ml |
60.40€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15489073
|
Fisherbrand™
|
100 mL |
62.25€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15499073
|
Fisherbrand™
|
150 ml |
64.40€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15409083
|
Fisherbrand™
|
250 mL |
67.95€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15419083
|
Fisherbrand™
|
400 mL |
70.05€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15429083
|
Fisherbrand™
|
600 ml |
71.75€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15439083
|
Fisherbrand™
|
800 mL |
92.25€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15449083
|
Fisherbrand™
|
1000 ml |
132.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15459083
|
Fisherbrand™
|
2000 ml |
20.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15469083
|
Fisherbrand™
|
3000 mL |
40.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15479083
|
Fisherbrand™
|
5000 ml |
52.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15489083
|
Fisherbrand™
|
10 L |
241.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11972203
|
Fisherbrand™
|
5000 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
En verre borosilicaté. Les béchers de forme basse Fisherbrand™ sont gradués et existent dans une grande variété de capacités.
Béchers en verre borosilicaté Fisherbrand™. Forme basse avec bec et graduations. ISO 3819 DIN 12331.Spécification
Translucide | |
Mat | |
Bécher | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Forme basse |
Verre borosilicaté (type 1) | |
Bec verseur | |
Oui | |
Échelle graduée blanche |