Learn More
Cole-Parmer™ Balance en acier inox
Marque: Cole-Parmer™ 20000-33
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 2.26000kg Transport : UN number : 2800 Chem class : 8
Description
Balances portables Symmetry• Plateau de pesée en acier inoxydable
• L'écran LCD rétro éclairé donne un affichage rapide des résultats
• Indicateurs de batterie faible et de zéro
• Arrêt automatique
• Clavier à trois boutons facile à utiliser pour applications de pesage
• Conçu pour une grande variété d'applications de pesage de base, les modèles comportent les unités de poids suivantes: grammes, carats et onces. Les modèles d'une capacité de 1200 grammes et plus indiquent des kilogrammes et des livres
• Une fonction d'auto coupure conserve la charge de la batterie lorsque l'on pèse sur le terrain
• Les pieds de mise à niveau réglables permettent d'ajuster rapidement la hauteur de la balance
• Ce qui est compris: adaptateur d'alimentation c.a. avec cordon de 1,8-m.
Spécification
150 g | |
0,02 g | |
220 V |
LCD | |
Acier inoxydable |