Learn More
Nickel Electro™ Pinces en acier inoxydable
Extrémités droites, arrondies et mousses. Les forceps en acier inox Nickel-Electro™ ont des mâchoires dentelées.
Marque: Nickel Electro™ 7117
Informations supplémentaires : Poids : 0.10350kg
Description
- Pinces en acier inoxydable
- Mâchoires droites et dentelées
- Extrémités arrondies mousses
- L 300mm
Spécification
Arrondi | |
12 in | |
300 mm | |
300 mm |
1 de chaque | |
Acier inoxydable | |
Forceps/pinces de laboratoire |