Learn More
Nickel Electro™ Entonnoirs en acier inoxydable
Cet entonnoir en acier inox durable, résistant aux éclaboussures et facile à nettoyer en fait un choix idéal pour la plupart des environnements de laboratoire et de recherche.
Marque: Nickel Electro™ FUNSS080H
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Description
- Entonnoir de laboratoire, avec poignée, en acier inox 304 spéc. 18/8 non magnétique, finition brillante
- Entonnoir en acier inox durable, résistant aux éclaboussures et facile à nettoyer
- Peut être utilisé avec ou sans membranes filtrantes pour la filtration par gravité ainsi que pour des procédures d’entonnoir simples
- La flûte est ventilée pour permettre un débit complet et non inhibé
- Utilisable avec des liquides ou des solides
- La poignée peut également être utilisée comme point de suspension pratique lorsqu’elle n’est pas utilisée
- Finition lisse sur les surfaces internes facilitant le nettoyage ou la stérilisation (stériliser) de l’entonnoir
Spécification
Acier inoxydable | |
Flûte ventilée |