Learn More
Nickel Electro™ Béchers en acier inox avec bec verseur
Ce bécher de laboratoire en acier inox durable est incassable et ne s’écaille pas, ce qui le rend adapté aux applications de laboratoire.
55.70€ - 305.47€
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Price | Quantity & Availability | |||||
11756567
|
Nickel Electro™
201 |
200 ml |
56.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12737856
|
Nickel Electro™
202 |
350 ml |
55.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12747856
|
Nickel Electro™
203 |
550 ml |
73.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11766617
|
Nickel Electro™
203 |
550 ml |
305.47€
5 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11419569
|
Nickel Electro™
204 |
700 ml |
92.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11429569
|
Nickel Electro™
206 |
1000 ml |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11439569
|
Nickel Electro™
205 |
1250 ml |
101.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11449569
|
Nickel Electro™
207 |
2000 ml |
143.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11469569
|
Nickel Electro™
209 |
5000 ml |
186.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11459569
|
Nickel Electro™
208 |
2500 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Bécher de laboratoire en acier inox durable
- Béchers en acier inox 304
- Ne risquent pas de se briser ou de s’ébrécher
- Conviennent aux applications de laboratoire depuis
- Toutes les surfaces sont non réactives
- Sans absorption
Specifications
Acier inoxydable | |
Bec verseur | |
Bécher |