Learn More
Bochem™ Chariots de laboratoire en acier inoxydable
En acier inox. Les chariots de laboratoire en acier inox Bochem™ permettent le transport en toute sécurité d’éléments sensibles.
Marque: Bochem™ 11410
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 19.80000kg
Description
- 2 plaques
- 2 roues de direction verrouillables
- Plaque de 800 x 500 mm
- 40 kg max. par plaque
Spécification
Chariots de laboratoire verrouillables | |
Laboratoire | |
900 mm | |
Acier inoxydable | |
Actionnement |
900 x 940 x 600 mm | |
940 mm | |
80 kg | |
2 | |
600 mm |