Learn More
Fisherbrand™ Micro-spatules Chattaway en acier inoxydable
Permet de gratter et de prélever des matières dans des bouteilles ou des flacons de petites dimensions. Les spatules Chattaway en acier inox Fisherbrand™ non magnétiques ont une finition brillante.
35.05€ - 46.40€
Spécification
Quantité | 5 Paquets |
---|---|
Type de produit | Spatule Chattaway |
Largeur (métrique) | 4 mm |
Diamètre (métrique) externe | 1,6 mm (corps) |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11533482
|
Fisherbrand™
|
130 mm |
44.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11543482
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
39.85€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11553482
|
Fisherbrand™
|
200 mm |
46.40€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11523482
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
35.05€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriquées en acier inox
- L’extrémité courbée et arrondie racle et soulève des matériaux dans des bouteilles et des flacons
- Convient pour les flacons et les bouteilles présentant un goulot d’un diamètre ≥ 4 mm
Spécification
5 Paquets | |
4 mm | |
Acier inoxydable |
Spatule Chattaway | |
1,6 mm (corps) |