Learn More
Fisherbrand™ Récepteur en acier inoxydable pour tamis de test
Pour la collecte des substances traitées par les tamis d’essais en acier inox Fisherbrand™.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.16200kg
Code produit. 11502583
  • 113.52€ / 1 pièce
En stock
Description
  • Disponible en diamètres de 100 et 200 mm
  • Conforme à la norme BS 410 : Référence 1 : 2000, ISO 3310 : Référence 1 : 2000
Spécification
Spécification
Récupération de matériaux tamisés
1/boîte
Acier inox
100mm
Récepteur pour tamis