Learn More
Swann-Morton™ Scalpels chirurgicaux en acier inoxydable
Pratiques dans les environnements utilisateur : au sein de l’unité de soins, dans les services d’urgence ou de traumatologie ou même en extérieur sur le terrain avec les ambulanciers. Les scalpels chirurgicaux en acier inoxydable Swann-Morton™ sont fournis dans des emballages individuels à ouverture facile.
9.05€ - 21.65€
Spécification
Matériau de la lame | Acier inoxydable |
---|---|
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
Matériau de la poignée | Polystyrène |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12397999
|
Swann-Morton™
0502 |
10A |
21.65€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11718353
|
Swann-Morton™
0504 |
n° 12 |
19.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11728353
|
Swann-Morton™
0505 |
n° 15 |
19.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11738353
|
Swann-Morton™
0506 |
n° 20 |
21.05€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11758353
|
Swann-Morton™
0508 |
n° 22 |
18.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11748353
|
Swann-Morton™
0507 |
n° 21 |
19.40€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12368009
|
Swann-Morton™
0509 |
22A |
9.05€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11778353
|
Swann-Morton™
0511 |
n° 24 |
20.25€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11768353
|
Swann-Morton™
0510 |
n° 23 |
19.20€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Lame en acier inox
- Poignée en PS
- Emballage individuel
- Produit stérile
- Jetable
Spécification
Acier inoxydable | |
Oui | |
Stérile | |
Polystyrène |