Learn More
Day Impex™ Récipients à forme haute en acier inox
Stockez et transportez en toute sécurité les gaz liquides à l’aide d’un récipient contenant une pince pour fixer le couvercle au corps. Le récipient de forme haute en acier inox Day Impex™ abrite une gamme de flacons Dewar et est fabriqué en acier inox pour des propriétés anti-corrosives.
Marque: Day Impex™ 200015
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.60200kg
Description
Récipients internes en verre borosilicaté. Disponible en plastique, en acier émaillé ou en acier inox hygiénique à la finition satinée. Les bocaux en acier inox sont dotés d’une fixation de couvercle de fermeture, d’un évent et d’une poignée. Isolé sous vide. La dimension de hauteur inclut le couvercle.Spécification
Avec fixation de couvercle à pince, évent et poignée | |
Forme haute | |
185mm | |
185mm | |
Acier inoxydable |
85 mm | |
Pour le transport de gaz liquéfiés | |
228 mm | |
116 mm | |
1 L |