Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 100 mm de dia., porosités en millimètres avec ASTM E 11
Marque:  RETSCH 60.108.006300
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg
Code produit. 10239161
  • 139.92€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-08-2024
Spécification
Acier inoxydable
Acier inoxydable
1/boîte
Tamis
Agitateur AS 200
40 mm
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
100mm
6,3mm
ASTM E 11
Certificat de conformité