Learn More
Nickel Electro™ Spatule vibrante Quaverette en acier inox avec extrémité en V
La spatule vibrante en acier inox Quaverette de Nickel Electro™ avec extrémité en forme de V permet de faire des ajouts précis de matière en tournant la molette crantée, qui fait vibrer la spatule pour contrôler le dosage.
Marque: Nickel Electro™ 9572
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01350kg
Description
- Pour faire des ajouts précis de matières précieuses en faisant tourner la molette crantée.
- Fait vibrer la spatule, ce qui vous permet de contrôler la quantité distribuée.
- Permet de compter les petits grains de poudres à l’extrémité.
- La lame étroite en forme de V et sa longueur permettent de manœuvrer facilement dans des récipients à col étroit.
- La spatule est fabriquée en acier inox, en forme de V, avec un manche en plastique adapté à la main.
Spécification
1 de chaque | |
Spatule vibrante | |
6 mm | |
210 x 2 mm | |
Acier inoxydable |
Spatule vibrante Quaverette | |
Pour réaliser des ajouts précis | |
Acier inoxydable | |
Plastique | |
210 mm |