Learn More
Ratiolab™ Sacs à déchets dangereux jetables en PP standard
Utilisez ces sacs pour l’élimination des consommables contaminés. Les sacs jetables en polypropylène standard Ratiolab™ sont fabriqués en film polypropylène très solide avec une large couture au fond.
11.60€ - 241.00€
Spécification
Type de produit | Sacs à déchets |
---|---|
Jetable | Oui |
Matériau | Polypropylène |
Épaisseur (métrique) | 50 μm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13437477
|
Ratiolab™
7001300 |
110 L |
234.00€
350 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10676483
|
Ratiolab™
7001150 |
38 L |
200.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10045580
|
Ratiolab™
7001000 |
2,5 L |
11.60€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10779331
|
Ratiolab™
7001200 |
60 L |
241.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Autoclavables à 121°C
- Le sachet ne doit pas être complètement fermé pour l’autoclavage
- Support de paillasse pratique, revêtement en plastique, avec 3 pieds en caoutchouc disponibles pour la taille de sachet 200 x 300 mm
Spécification
Sacs à déchets | |
Oui | |
Polypropylène | |
50 μm |