Learn More
Invitrogen™ Contrôle négatif Hi GC Duplex #2 Stealth RNAi™
Contrôle négatif Hi GC Duplex #2 Stealth RNAi™
Marque: Invitrogen™ 12935114
249.91 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.10500kg
Description
Ces contrôles négatifs d’ARNsi Stealth RNAi™ constituent un excellent moyen de mesurer l’effet de votre duplex expérimental d’ARNsi Stealth RNAi™ par rapport au fond. Ces contrôles sont :Le kit de contrôle négatif contient les trois contrôles (teneur en GC basse, moy. et haute, à l’exception des séquences n°2 et n°3). Chaque contrôle est également disponible séparément. Obtenez les contrôles négatifs idéaux pour votre expérience d’ARNi afin de pouvoir évaluer vos résultats avec précision.
Specifications
-20°C | |
Transfection d’ARNi | |
250 μl |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.