Learn More
Invitrogen™ Contrôle négatif de siRNA Stealth RNAi™ à basse teneur en GC duplex n°3
Contrôle négatif de siRNA Stealth RNAi™ à basse teneur en GC duplex n°3
Marque: Invitrogen™ 12935111
237.18 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.10500kg
Description
Ces contrôles négatifs d’ARNsi Stealth RNAi™ constituent un excellent moyen de mesurer l’effet de votre duplex expérimental d’ARNsi Stealth RNAi™ par rapport au fond. Ces contrôles sont :Le kit de contrôle négatif contient les trois contrôles (teneur en GC basse, moy. et haute, à l’exception des séquences n°2 et n°3). Chaque contrôle est également disponible séparément. Obtenez les contrôles négatifs idéaux pour votre expérience d’ARNi afin de pouvoir évaluer vos résultats avec précision.
Spécification
-20°C | |
Transfection d’ARNi | |
Non conjugué(e) | |
250 μl |
Témoin négatif d’RNAsi Stealth RNAi™ à faible teneur en GC duplex n°3, 250 μ l, colorant non conjugué, type d’ARNi ARNsi, type de témoin négatif, utilisé pour l’ARNi, transfection, température de stockage de –20°C, à des fins de recherche uniquement | |
Contrôle fourni en 250 μl à20 μM. | |
Contrôle négatif d’ARNsi Stealth RNAi™ à basse teneur en GC duplex n°3 |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.