Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Med GC Duplex #2
Contrôle négatif siARN Stealth RNAi™ à basse teneur en Med GC duplex n°2
Marque: Invitrogen™ 12935112
237.18 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.10500kg
Description
Les contrôles négatifs d’ARNsi Stealth RNAi™ constituent un excellent moyen de mesurer l’effet de votre duplex expérimental d’ARNic Stealth RNAi™ par rapport au fond. Ces contrôles sont :Le kit de contrôle négatif contient les trois contrôles (teneur en GC basse, moy. et haute, à l’exception des séquences n°2 et n°3), chaque contrôle étant également disponible séparément. Obtenez des contrôles négatifs parfaits pour votre expérience RNAi afin de pouvoir évaluer vos résultats avec précision.
Spécification
Ce contrôle individuel est fourni en 250 µl à 20 µM. Conserver à -20°C. La stabilité des produits est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’un stockage correct. | |
siARN | |
Non conjugué(e) | |
ARNsi | |
Homologué pour expédition sur de la glace ou de la glace carbonique |
Contrôle négatif | |
ARNi, Transfection | |
siARN Stealth RNAi™ | |
250 μlitres |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.