Learn More
asecos™ Poubelle déchets inflammables tôle d’acier
Collecte sûre des chiff ons imbibés de solvants et autres déchets
175.96€ - 280.90€
Spécification
Couleur | Rouge |
---|---|
Matériau | Acier |
Type de produit | Liquid Disposal Can |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17866486
|
asecos™
39379 |
20 L |
175.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17876546
|
asecos™
23156 |
35 L |
198.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17836496
|
asecos™
23157 |
50 L |
245.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17856426
|
asecos™
23158 |
65 L |
280.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- couvercle à fermeture automatique avec amortisseur
- ouverture par une pédale de grande taille avec surface antidérapante
- grande poignée ergonomique à l'arrière du récipient pour faciliter le vidage du récipient
- certifié FM
Spécification
Rouge | |
Acier | |
Liquid Disposal Can |