Learn More
Fisherbrand™ Pipettes sérologiques standard stériles jetables
Pipette en PS avec graduations négatives sur toutes les tailles
84.91€ - 218.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM E934, ASTM E1380; sans DNase/RNase ; sans ESB/EST |
---|---|
Matériau | PS |
Stérilité | Stérile |
Graduée | Oui |
Type | Pipette sérologique |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de pointe | Tolérance | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de pointe | Tolérance | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11879660
|
Fisherbrand™
|
1 ml | Étalon | plusmn;0,02 ml | 0,01 mL |
206.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11889660
|
Fisherbrand™
|
2 ml | Standard | plusmn; 0,04 ml | 0,01 mL |
98.40€
500 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11899660
|
Fisherbrand™
|
5 ml | Étalon | plusmn; 0,1 ml | 0,10 mL |
144.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11809670
|
Fisherbrand™
|
10 ml | Étalon | plusmn; 0,2 ml | 0,1 mL |
164.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11819670
|
Fisherbrand™
|
25 ml | Étalon | plusmn; 0,5 ml | 0,2 ml |
147.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11829670
|
Fisherbrand™
|
50 ml | Standard | plusmn;1 ml | 0,5 ml |
218.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10421645
|
Fisherbrand™
|
50 ml | Standard | plusmn;1 ml | 0,5 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Les pipettes sérologiques stériles jetables Fisherbrand™ sont dotées d’un embout standard. En PS avec graduations négatives sur toutes les tailles. Produit certifié conforme ASTM E 934, ASTM E 1380.
- Graduations ascendantes et descendantes sur l’ensemble des produits, sauf ceux les 1 ml et 2 ml
- Pipettes stériles et hydrophobes
- Tolérance de ±2 % à plein volume et extrémité proximale enfichable
- Sans bande de grossissement
- Emballage extérieur recyclable
- Conditionnement en vrac
- La stérilité, la précision et le niveau d’endotoxines de chaque lot de pipettes sont testés
Certifications
Produit certifié apyrogène avec un niveau d’endotoxines inférieur à 0,5 EU/ml selon le test de détection des endotoxines bactériennes USP XXII (85) ; sans DNase / RNase ; sans ESB / EST
Compliance
Conception conforme aux exigences de la norme ASTM™ E 934 ; conformité à la norme ASTM E 1380 pour le codage couleur. Produit étalonné pour “délivrer un volume donné / fonctionner par soufflage”
Spécification
ASTM E934, ASTM E1380; sans DNase/RNase ; sans ESB/EST | |
Stérile | |
Pipette sérologique |
PS | |
Oui | |
Oui |