Learn More
Microspec™ Anses d’inoculation en plastique stérile (Volume : 10 μl)
Récupèrent un inoculum à partir d’une culture de micro-organismes.
Marque: Microspec™ A1
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 18.95000kg
Description
- Fabriqué en polystyrène hautement résistant aux chocs
- Longueur totale pour éviter toute contamination
- Jetable
- Stériles, fabriqués aseptiquement
- Rigidité moyenne
- Anses de culture (longueur : 200 mm)
- Bords lisses qui évitent de déchirer et de creuser dans la gélose
- Volume : 10 μL
- Couleur : Bleu
Spécification
Non | |
Fil en nickel/chrome | |
Non stérile | |
de 90 à 100 mm | |
Bleu | |
Manche pour anse en fil | |
7,87 in | |
16000 | |
Oui |
4,15 mm | |
3,54 à 3,94 pouces | |
0,163 in | |
10 μl | |
Anses de culture en plastique | |
25 anses de fil dans un flacon | |
200 mm | |
Flacon en plastique |