Learn More
Microspec™ Anses d’inoculation en plastique stérile (Volume : 10 μl)
Récupèrent un inoculum à partir d’une culture de micro-organismes.
Marque: Microspec™ A1G
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 17.36100kg
Description
- Fabriqué en polystyrène hautement résistant aux chocs
- Longueur totale pour éviter toute contamination
- Jetable
- Stériles, fabriqués aseptiquement
- Rigidité moyenne
- Anses de culture (longueur : 200 mm)
- Bords lisses qui évitent de déchirer et de creuser dans la gélose
- Volume : 10 μL
- Couleur : Bleu
Spécification
Oui | |
Polystyrène hautement résistant aux chocs | |
Stérile | |
200 mm | |
Bleu | |
7,87 in | |
800 sachets de 20 | |
Non |
4,5 mm | |
7,87 in | |
0,18 in | |
10 μl | |
Anses de culture en plastique | |
200 mm | |
Sachet Microseal |