Learn More
Fisherbrand™ Pipettes sérologiques stériles jetables en PS avec bande de grossissement
Les pipettes ont une clarté optique améliorée — les marquages noirs à contraste élevé facilitent la lecture des volumes
Marque: Fisherbrand™
82.69 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21936" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 2.88000kg
Description
Les traits noirs à contraste élevé facilitent la lecture des volumes pour une meilleure clarté optique. En PS optiquement transparent pour une mesure précise. Les pipettes sérologiques stériles jetables en PS avec bande de grossissement Fisherbrand™ réduisent les erreurs de lecture et sont conçues pour les travaux de culture tissulaire.
- La bande de grossissement à code de couleur s’étend sur la longueur de la pipette, ce qui rend le ménisque visible à un bras de distance— ce qui réduit les erreurs de lecture
- Pipettes stériles et hydrophobes
- Tolérance de ±2 % à plein volume et extrémité proximale enfichable
- Les pipettes de 1, 2, 5, 10, 25 et 50 ml possèdent des graduations montantes et descendantes
- La conception améliorée des pointes sur les pipettes de 25 et 50 ml augmente l’effet de la tension superficielle pour minimiser les gouttes
- Le codage couleur sur chaque pipette et sur les sacs intérieurs pour les pipettes en multipack permet de repérer facilement la taille nécessaire
- La stérilité, la précision et le niveau d’endotoxines de chaque lot de pipettes sont testés
- Bouchon en coton
Order Info
Les sachets intérieurs sont fabriqués en PEBD recyclable ; Les boîtes extérieures sont également recyclables. Les pipettes conditionnées individuellement sont idéales pour une utilisation avec des petits volumes nécessitant des conditions stériles. Elles sont disponibles dans un emballage en plastique transparent et durable ou dans un emballage en papier / plastique à code couleur qui permet de réduire l’adhérence électrostatique. Le conditionnement en vrac pour une utilisation avec de plus grands volumes permet d’accéder plus facilement à plusieurs pipettes en même temps sans contaminer les pipettes inutilisées.
Certifications
Produit certifié apyrogène avec un niveau d’endotoxines inférieur à 0.5 EU/ml selon le test de détection des endotoxines bactériennes USP XXII (85).
Compliance
Étalonnées “pour délivrer un volume donné / fonctionner par soufflage””
Specifications
Test d’endotoxines bactériennes USP XXII, USP XXII, apyrogène (85) ; sans DNase/RNase ; sans ESB/EST | |
Stérile | |
0,2 ml | |
200/carton, 50/boîte, 4 boîte/carton. | |
Conditionnement individuel, emballage plastique | |
25 ml | |
Oui |
Polystyrène | |
Oui | |
10 ml | |
plusmn; 0,5 ml | |
Rouge | |
Pipette sérologique |