Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en silicone
Utilisez cette tubulure pour les applications biopharmaceutiques. La tubulure en silicone Saint Gobain Performance Plastics™ est biologiquement inerte et n’inhibe pas la culture cellulaire. Reste flexible jusqu’à -50°C et maintient ses performances chimiques, mécaniques et électriques jusqu’à +200°C.
78.55€ - 223.00€
Spécification
Type de produit | Tubing |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Flexibility | Flexible |
MaxOperatingTempMetric | 200°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11741706
|
Saint Gobain Life Sciences
760110 |
1,5 mm | 3 mm | 50 m |
78.55€
50m |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15640191
|
Saint Gobain Life Sciences
760230 |
3 mm | 6 mm | 10 m |
157.00€
50m |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10256454
|
Saint Gobain Life Sciences
760160 |
2 mm | 4 mm | 50 m |
94.80€
50m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11791706
|
Saint Gobain Life Sciences
760420 |
5 mm | 8 mm | 10 m |
115.00€
25m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15650191
|
Saint Gobain Life Sciences
760440 |
5 mm | 10 mm | 10 m |
140.00€
25m |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11701716
|
Saint Gobain Life Sciences
760510 |
6 mm | 10 mm | 25 m |
168.00€
25m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13190793
|
Saint Gobain Life Sciences
760570 |
7 mm | 10 mm | 10 m |
137.00€
25m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13130803
|
Saint Gobain Life Sciences
760650 |
8 mm | 12 mm | 25 m |
223.00€
25m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Conforme aux exigences de la pharmacopée européenne pour l’élastomère de silicone pour les bouchons et les tubulures, tests biologiques USP classe VI et biocompatibilité ISO 10993 (toxicité systémique, irritation, sensibilisation, cytotoxicité, hémocompatibilité et test Ames)
- Conforme aux listes positives FDA et BfR ainsi qu’aux tests de qualité alimentaire conformément aux directives CE
- Cette tubulure avec marquage CE est un appareil médical non invasif
- Peut être utilisée pour le contact jusqu’à 29 jours
- Silicone durci au peroxyde
- Biologiquement neutre
- FDA/BfR
- Pharmacopées américaine et européenne
- Résistance aux températures allant de -50 à +200°C
Specifications
Tubing | |
Stérile | |
Flexible | |
200°C |