Learn More
Bel-Art™ Pelles d’échantillonnage en styrène stériles SP Sterileware™
En polystyrène. Les cuillères d’échantillonnage en styrène stériles SP Scienceware™ Sterileware™ sont conçues pour prélever de petites quantités d’échantillons.
Marque:  Bel-Art™ H36940-0000
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.89000kg
Code produit. 10573924
  • 687.00€ / 200 pièces
Expédition estimée: 07-08-2024
Description
En polystyrène.Les cuillères d’échantillonnage en styrène stériles SP Scienceware™ Sterileware™ sont conçues pour prélever de petites quantités d’échantillons.
  • Stériles : conditionnées individuellement, stérilisées par irradiation aux rayons gamma, lot estampillé pour une traçabilité précise et livrées avec un certificat de processus de stérilisation
  • Matériaux approuvés par la FDA ; Sans danger pour un contact avec des aliments, des médicaments et des cosmétiques
  • Le manche long atteint facilement les cuves, les flacons et les espaces confinés, et minimise les risques de contact personnel avec l’échantillon
  • Longueur totale de 17,8 cm (7 po)
Spécification
Spécification
Cuillère d’échantillonnage
Certificat de stérilisation
0,25 oz.
Oui
Blanc
Conçu pour prélever de petites quantités d’échantillons
17,8 x 2 cm
17,8 cm
2 cm
Polystyrène
Long manche
1,23 mL
Stérile
FDA
200/carton
7 in
0,78 in