Learn More
Thermo Scientific™ Plaques transparentes Sterilin™ Microtiter™
Stockez et transportez des échantillons ou effectuez des analyses de microbiologie, des tests d’EIA / d’absorbance et des travaux sérologiques avec des plaques transparentes 96 puits Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™.
70.35€ - 152.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Type de produit | Microplaque |
Matériau | Polystyrène |
Nbre de puits | 96 |
Nbre par carton | 50 |
Code produit | Marque | Description | Stérilité | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Stérilité | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11339163
|
Thermo Scientific™
611U96 |
Plaques de microtitration, transparentes, fond en U, NS | Non stériles | 50 |
70.35€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11897403
|
Thermo Scientific™
611V96 |
Plaques de microtitration, transparentes, fond en V | Non stériles | 50 |
70.35€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11349163
|
Thermo Scientific™
611F96 |
Plaques de microtitration, transparentes, fond plat, NS | Non stériles | 50 |
80.95€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11399153
|
Thermo Scientific™
612U96 |
Plaques de microtitration, transparentes, fond en U | Stérile | 50 |
152.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11309163
|
Thermo Scientific™
612V96 |
Plaques de microtitration, transparentes, fond en V | Stérile | 50 |
113.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11319163
|
Thermo Scientific™
612F96 |
Plaques de microtitration, transparentes, fond plat | Stérile | 50 |
152.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11329163
|
Thermo Scientific™
642000 |
Couvercle de plaque | Stérile | 50 |
99.65€
50 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Stockez et transportez des échantillons ou effectuez des analyses de microbiologie, des tests d’EIA / d’absorbance et des travaux sérologiques avec des plaques transparentes 96 puits Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™. Fournis sans couvercle ; peuvent être achetés séparément. Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques.
Caractéristiques
- Fabriquées en PS vierge pour une excellente clarté optique
- Fabrication aseptique sans traitement de surface pour une surface d’adhérence moyenne
- Irradiées pour la stérilité et une surface plus hydrophile, offrant ainsi une adhérence élevée
- Conviennent à une utilisation à une longueur d’onde de 340 nm
- Minimisent le risque de contamination par les puits environnants avec des anneaux de condensation sur les bords de puits relevés du couvercle sur la base.
- Garantissent une répartition homogène de la température autour de chaque puits avec conception de puits en suspension
Identification facile des échantillons
- Zone d’écriture dépolie sur l’extrémité de la paroi
- Coins d’orientation
- Étiquetage alphanumérique
Remarque :
Pour usage in vitro uniquement. Les plaques sont fournies sans couvercle (peuvent être achetés séparément).
Informations de commande :
Ce produit n’est pas disponible dans toutes les régions géographiques.
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
50 |
Microplaque | |
96 |