Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert en plastique Sterilin™
Transférez des liquides de façon sûre et précise avec les pipettes de transfert en plastique Thermo Scientific™ Sterilin™. Idéales pour une utilisation générale en laboratoire, le stockage et le transport des échantillons.
Marque: Thermo Scientific™ 200C
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 5.67000kg
Description
Transférez des liquides en toute sécurité et avec précision grâce aux pipettes de transfert en plastique Thermo Scientific™ Sterilin™. Idéales pour une utilisation générale en laboratoire, le stockage et le transport des échantillons.
- Fabriquées en polyéthylène basse densité, non toxique
- La poire de remplissage intégrale élimine la contamination associée aux poires en caoutchouc séparées
- Excellente transparence et épaisseur uniforme
- Graduations précises sur les versions de 1 et 3 ml garantissant la cohérence des résultats
- Peuvent être thermosoudées pour le stockage et le transport des échantillons
- Ampoules thermosoudées adaptées au stockage de l’azote liquide en phase gazeuse
- 3Gradué en ml : convient aux banques de sang et à une utilisation générale en laboratoire
- Tige étroite : convient à une utilisation comme flacon de congélation, à la sédimentation et au transport
- Graduation de 1 ml : convient à une utilisation générale en laboratoire, au stockage et au transport
- des échantillons
- Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
Spécification
3 ml, graduée | |
Non stérile | |
500/sachet ; 3000/boîte |
PEBD (polyéthylène basse densité) | |
Oui | |
3 ml |