Learn More
Thermo Scientific™ Flacon à scintillation Sterilin™, Cubitainer
Obtenez des résultats précis de numération par scintillation liquide et de numération bêta / gamma avec les flacons à scintillation Thermo Scientific™ Sterilin™. Le bouchon se ferme en un quart de tour et assure un stockage fiable des échantillons.
231.00€ - 384.00€
Spécification
Matériau | PE (bouchon) |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Nbre par carton | 1000 |
Gamme de produits | Sterilin™ |
Matériau du bouchon | PE |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Nb par paquet | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Nb par paquet | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11798858
|
Thermo Scientific™
S31 |
Flacon à scintillation et bouchon | 20 ml | 1000 | 1000 |
384.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11748858
|
Thermo Scientific™
505 |
Insert et bouchon pour flacon à scintillation | 6 ml | 250 | 1000 |
231.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Obtenez des résultats précis de numération par scintillation liquide et de numération bêta / gamma avec les flacons à scintillation Thermo Scientific™ Sterilin™. Le bouchon se ferme en un quart de tour et assure un stockage fiable des échantillons. Idéal pour la numération par scintillation liquide, la numération bêta / gamma et le stockage d’échantillons.
- Fabriqué avec précision pour garantir force et résistance chimique
- Le bouchon à vis quart de tour assure une excellente rétention de l’échantillon.
- Le flacon de 6 ml avec bouchon à profil bas est idéal pour les flacons à scintillation.
- Disponible uniquement dans certaines régions
Spécification
PE (bouchon) | |
1000 | |
PE | |
Flacon à scintillation |
Stérile | |
Sterilin™ | |
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |