Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Cleaning Coupons
SteriWare™ Cleaning Coupons are essential equipment for checking your cleaning processes. Cleaning coupons are available in a range of different materials and two standard sizes.
66.35€ - 127.00€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Stérilité | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Stérilité | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17594636
|
Sampling Systems™
8352H-50 |
50 mm | 50 mm | Non stérile | HDPE |
66.35€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17504646
|
Sampling Systems™
8352H-50S |
50 mm | 50 mm | Stérile | HDPE |
84.80€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17534646
|
Sampling Systems™
8352N-50 |
50 mm | 50 mm | Non stérile | Nylon |
70.55€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17544646
|
Sampling Systems™
8352N-50S |
50 mm | 50 mm | Stérile | Nylon |
92.45€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17574646
|
Sampling Systems™
8352PP-50 |
50 mm | 50 mm | Non stérile | Polypropylène |
79.90€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17584646
|
Sampling Systems™
8352PP-50S |
50 mm | 50 mm | Stérile | Polypropylène |
104.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17514656
|
Sampling Systems™
8352PS-50 |
50 mm | 50 mm | Non stérile | Polystyrène |
82.90€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17524656
|
Sampling Systems™
8352PS-50S |
50 mm | 50 mm | Stérile | Polystyrène |
104.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17554656
|
Sampling Systems™
8352PVC-50 |
50 mm | 50 mm | Non stérile | PVC |
79.30€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17564656
|
Sampling Systems™
8352PVC-50S |
50 mm | 50 mm | Stérile | PVC |
101.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17574636
|
Sampling Systems™
8352H-100 |
100 mm | 100 mm | Non stérile | HDPE |
72.05€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17584636
|
Sampling Systems™
8352H-100S |
100 mm | 100 mm | Stérile | HDPE |
93.80€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17514646
|
Sampling Systems™
8352N-100 |
100 mm | 100 mm | Non stérile | Nylon |
91.35€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17524646
|
Sampling Systems™
8352N-100S |
100 mm | 100 mm | Stérile | Nylon |
111.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17554646
|
Sampling Systems™
8352PP-100 |
100 mm | 100 mm | Non stérile | Polypropylène |
83.50€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17564646
|
Sampling Systems™
8352PP-100S |
100 mm | 100 mm | Stérile | Polypropylène |
104.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17594646
|
Sampling Systems™
8352PS-100 |
100 mm | 100 mm | Non stérile | Polystyrène |
94.05€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17504656
|
Sampling Systems™
8352PS-100S |
100 mm | 100 mm | Stérile | Polystyrène |
114.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17534656
|
Sampling Systems™
8352PVC-100 |
100 mm | 100 mm | Non stérile | PVC |
107.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17544656
|
Sampling Systems™
8352PVC-100S |
100 mm | 100 mm | Stérile | PVC |
127.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Beschreibung
- The SteriWare™ Cleaning coupons are the perfect way to test and validate your cleaning regime.
- The cleanroom production improves the purity of the final product.
- Each coupon is 100% inspected and then individually bagged within the cleanroom.
- Sterile coupons are also available from stock.
- The coupons are available from stock in the popular sizes, materials and finishes.
- Supplied with Certificate of Conformity for validation purposes.
- Popular cleaning coupons include PP, nylon, PS, PVC and HDPE.
- There are a wide range of other coupons available.
- Made from high quality virgin material.
- Individually bagged within the class 10,000 cleanroom.
- Available with batch specific certificate of conformity.
- Sterile versions are available with an irradiation certificate.
Spezifikation
Conditionnement individuel |