Learn More
Sampling Systems™ Entonnoir à poudre jetable SteriWare™
Fabriqué en PEHD de qualité alimentaire résistant aux produits chimiques. L’entonnoir à poudre jetable SteriWare™ de Sampling Systems™ table SteriWare est idéal pour le transfert et l'échantillonnage des poudres.
68.20€ - 70.40€
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur | 200 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) de la tige | 40 mm |
Matériau | En PTFE |
Quantité | 10 Pk. |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15330664
|
Sampling Systems™
8111H-200S |
Stérile |
70.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15859471
|
Sampling Systems™
8111H-200 |
Non stérile |
68.20€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Moulé et conditionné dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans BSE/TSE
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisée (SAL 10-6)
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
200 mm | |
40 mm | |
En PTFE | |
10 Pk. |