Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de poudre jetable en PEHD SteriWare™
Idéal pour prélever des échantillons représentatifs à partir de sites connus dans la poudre en vrac. La poudre est piégée dans l’échantillonneur, et facilement retirée et vidée.
136.00€ - 195.00€
Spécification
Type de produit | Powder Thief |
---|---|
Matériau | HDPE |
Type de poignée | HDPE |
Jetable | Oui |
Certifications/Conformité | Conforme à la norme FDA CFR 177.1520 et aux réglementations européennes 10/2011, réglementations européennes 1935/2004 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11945636
|
Sampling Systems™
8060H-510S |
10 mL | Stérile |
195.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11985437
|
Sampling Systems™
8060H-520 |
20 mL | Non stérile |
136.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Caractéristiques principales :
- Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
- Emballage individuel
- Fabriqués à partir de matériaux en PEHD conformes FDA, CE1935/2004 et UE10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Adaptés à une utilisation dans les zones ATEX
- Disponible dans un large éventail de longueurs et de tailles d’embout
Fonctionnement :
- Insérez l’échantillonneur dans le produit en veillant à ce que l’embout se trouve à l'intérieur du corps de l’échantillonneur.
- À la profondeur souhaitée, tirez le corps vers le haut pour exposer l’embout. L’échantillon tombe autour de l’embout.
- Appuyez sur le corps de l’échantillonneur pour piéger l’échantillon.
- Retirez l’échantillonneur du produit.
Pourquoi utiliser un échantillonneur jetable SteriWare™ ?
- Aucune contamination croisée - Tous les dispositifs SteriWare™ peuvent être utilisés directement depuis le sachet.
- Aucun nettoyage - Contrairement à un échantillonneur réutilisable, vous pouvez utiliser directement un produit SteriWare™. Ceci élimine la nécessité d’une validation de nettoyage coûteuse.
- Haute qualité - Nos produits SteriWare™ sont fabriqués/moulés/conditionnés dans une salle blanche de classe 100,000 en Angleterre. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique et au certificat de conformité des produits.
- Documentation complète - Nous pouvons fournir une documentation spécifique complète pour tous les produits SteriWare™. Ceci comprend les certificats de conformité et les certificats d’irradiation (le cas échéant). Le numéro de lot est clairement imprimé sur chaque sachet et chaque boîte.
- Coût efficace - Éliminer la nécessité de la validation du nettoyage en passant à un dispositif SteriWare™ permet d’économiser du temps et de l’argent.
- Stériles disponibles - La plupart des produits SteriWare™ sont disponibles pré-stérilisés par irradiation aux rayons gamma ou à faisceau d’électrons à SAL10-6. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique.
Spécification
Powder Thief | |
HDPE | |
Conforme à la norme FDA CFR 177.1520 et aux réglementations européennes 10/2011, réglementations européennes 1935/2004 | |
500 mm |
HDPE | |
Oui | |
Idéal pour prélever des échantillons représentatifs à partir d’emplacements connus dans la poudre en vrac |