Learn More
Sampling Systems™ Entonnoirs à poudre SteriWare™
Ces entonnoirs à poudre jetables SteriWare™ sont les outils idéaux pour charger des poudres, des granulés et des pâtes. Le bec verseur large assure un chargement sans effort et sans problèmes de formation coûteuse de pont. Ils sont livrés avec une certification et une documentation complètes.
Marque:  Sampling Systems™ 8111P-350
Informations supplémentaires : Poids : 4.40000kg
Code produit. 17524606
  • 109.00€ / 8 pièces
Expédition estimée: 12-06-2024
Description
  • Les entonnoirs jetables en poudre sont parfaits pour le transfert de poudres et de granulés.
  • Ces entonnoirs en poudre sont fournis dans des sachets individuels et sont disponibles à la fois stériles et non stériles.
  • Les entonnoirs sont fabriqués en PEHD et PP de qualité alimentaire résistants aux produits chimiques.
  • L’ouverture large à la base de l’entonnoir empêche les blocages de poudre.
  • La gamme est conforme aux exigences de la FDA et des règlements CE 1935/2004 et UE 10/2011 relatifs au PEHD et PP destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
  • Le modèle de taille 200 mm est moulé et conditionné dans une salle blanche pour une propreté supérieure.
  • En PP de haute qualité.
  • Conforme aux dernières exigences alimentaires de la FDA et de l’UE.
  • Conditionnement en sachets individuels.
  • Le modèle de taille 350 mm est fabriqué à l’extérieur de la salle blanche, puis emmené dans une salle blanche où il est contrôlé et emballé.
  • Les entonnoirs sont dotés d’une poignée rigide.
  • Chaque lot est entièrement traçable.
Spécification
Spécification
350 mm
Polypropylène
Conditionnement en sachet individuel
40 mm