Learn More
Fisherbrand™ Conteneurs de stockage Tubby™
Stockez, organisez et transportez des petits articles pour un laboratoire bien rangé. Les conteneurs de stockage Tubby™ Fisherbrand™ sont dotés de séparateurs amovibles permettant de personnaliser les compartiments. Dispose de couvercles bien ajustés et de polypropylène transparent à forte résistance aux impacts.
Marque: Fisherbrand™
47.96 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21679" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: AB.01
Informations supplémentaires : Poids : 1.57500kg
Description
- Empilable et de taille proportionnelle pour utiliser efficacement l’espace
- Les séparateurs amovibles permettent de créer des compartiment de la taille qui vous convient
- Le couvercle s’enclenche pour sécuriser le contenu et assurer un transport en toute sécurité
- Côtés transparents pour un accès et un contrôle de l’inventaire en un regard
- Idéal pour les tubes, pointes, pipettes, gants et autres petits articles
- Boîte de 5 comprenant 5 bacs, 5 couvercles et 15 séparateurs
Spécification
Récipient de stockage | |
Transparent | |
5/boîte | |
200 mm |
PP | |
Séparateur, couvercle | |
330 mm | |
115 mm |