Learn More
Sampling Systems™ Straight Tweezers
These tweezers made of 316L stainless steel are designed for use in laboratory, production and industrial environments. Tweezers make it easy to pick up intricate items, such as vials and tissues.
11.79€ - 64.54€
Spécification
Type de pointe | Straight |
---|---|
Matériau | Stainless Steel (316L) |
Type de produit | Tweezers |
Quantité (nbre par cas) | 1 Tweezer/Cs. |
Stérilité | Non-sterile |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17992102
|
Sampling Systems™
A596-100 |
100 mm |
11.79€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17942132
|
Sampling Systems™
A596-200 |
200 mm |
17.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17912112
|
Sampling Systems™
A596-300 |
300 mm |
31.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17932132
|
Sampling Systems™
A596-400 |
400 mm |
64.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Range of different convenient lengths
Spécification
Straight | |
Tweezers | |
Non-sterile |
Stainless Steel (316L) | |
1 Tweezer/Cs. | |
Standard |