Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques Stripette™ en PS emballées dans du papier et plastique
En PS optiquement transparent pour une mesure précise. Les pipettes sérologiques Corning™ Stripette™ en PS jetables emballées dans du papier/plastique ou individuellement dans du plastique sont idéales pour les applications de culture tissulaire stérile, notamment avec le port de gants en latex, car l’emballage réduit l’adhérence électrostatique.
78.73€ - 702.60€
Spécification
Précision | plusmn; 2 % |
---|---|
Certifications/Conformité | Apyrogènes, sans DNase ni RNase |
Matériau | PS |
Stérilité | Stérile |
Graduée | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10074450
|
Corning™
4485 |
1 ml | Jaune |
234.51€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10084450
|
Corning™
4488 |
10 ml | Orange |
80.14€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10288370
|
Corning™
4486 |
2 ml | Vert |
260.78€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10420201
|
Corning™
4487 |
5 ml | Bleu |
78.73€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10606151
|
Corning™
4489 |
25 ml | Rouge |
149.06€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10255221
|
Corning™
4491 |
100 ml | Bleu |
702.60€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les emballages à ouvrir ou à percer par pression offrent une ouverture facile.
- Le codage couleur sur papier facilite l’identification du format
- L’emballage plastique permet une visualisation complète
- Le film plastique transparent permet un retrait aseptique facile grâce au système de pression et de retournement
- Bande de grossissement à code couleur unique pour faciliter la visualisation du ménisque
- Produit stérile, à emballage individuel, certifié apyrogène et exempt de DNase / RNase
- Précision de ±2 % à volume complet
- Numéro de lot imprimé sur chaque emballage de pipettes
- Étalonnés pour délivrer (TD-EX 20 °C) leur contenu avec soufflage
- Les graduations bidirectionnelles permettent d’utiliser des échelles montantes ou descendantes
- Les graduations négatives sur les bandelettes de 1, 2, 5, 10, 25 et 50 ml fournissent un volume de travail supplémentaire
- 100 Les bandelettes de ml permettent des transferts de liquide de grand volume simplement et en toute sécurité ; éliminez le besoin de bouteilles graduées et d’autres récipients de manipulation de liquides
- La conception de pointe anti-goutte cylindrique sur les tailles de 25, 50 et 100 ml réduit les gouttes accidentelles et assure une distribution précise
- La taille de 10 ml est dotée d’une pointe large pour la manipulation de liquides visqueux
Spécification
plusmn; 2 % | |
PS | |
Oui | |
plusmn; 2 % | |
Pipette sérologique |
Apyrogènes, sans DNase ni RNase | |
Stérile | |
Rond | |
Conditionnée individuellement, emballage papier/plastique | |
Oui |