Learn More
Corning™ Microplaques Stripwell™
Conçues et traitées pour fournir une liaison uniforme, une clarté optique élevée et un faible niveau d’interférence de fond. Les microplaques Corning™ Stripwell™ représentent une excellente solution pour les essais biologiques de diagnostic in vitro.
Marque: Corning™ 2592
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 5.42950kg
Description
Les microplaques Corning™ Stripwell™ peuvent être utilisées dans une variété d’essais en laboratoire. Les bandes à fond plat sont conçues pour se décomposer facilement et sont pré-assemblées dans un support alvéolé de bandes qui permet à chaque puits d’être repositionné dans la microplaque lorsqu’il est cassé.
- Les microplaques Stripwell ont un format en polystyrène à fond plat à 96 puits.
- Les microplaques Stripwell standard et à faible volume ont des volumes de puits de 190 μl et 360 μl, respectivement.
- Le paquet de 1 x 8 bandes est conçu pour s’adapter d’une seule façon au support de bandes, éliminant ainsi les risques de mauvaise orientation.
Informations sur la commande
Conditionnement en vrac. Les numéros de catalogue 07-200-24 contiennent 1 x 8 bandes individuelles sans cadre.
Certifications
Les numéros de catalogue 07-200-31 et -32 ont une chimie de surface certifiée.
Spécification
À liaison élevée | |
Sans couvercle | |
Liaison élevée | |
PS | |
75 à 200 μl | |
Liaison élevée | |
Rond | |
100/carton | |
100/carton |
Plaque à barrettes | |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 | |
Non stérile | |
360 μl | |
Essais biologiques de diagnostic in vitro | |
25/boîte |