Learn More
Succinimide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Description
Succinimide is used in organic syntheses and in industrial silver plating processes. It is also used as anticonvulsant drugs such as ethosuximide, phensuximide and methsuximide. Further, it is used to form covalent bonds between proteins, peptides and plastics. In addition to this, it is used as an important raw material for the synthesis of heterocyclic compounds through N-acyliminium cyclizations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le succinimide est utilisé pour les synthèses organiques et pour les procédés industriels de plaquage d’argent. Il est également utilisé comme médicament anticonvulsif tel que l’éthosuximide, le phensuximide et le méthylsuximide. Il est également utilisé pour former des liaisons covalentes entre les protéines, les peptides et les plastiques. Il est également utilisé comme une importante matière première pour la synthèse de composés hétérocycliques par des cyclisations N-acyliminium.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol. Insoluble dans l‘éther et le chloroforme.
Remarques
Il est incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases et les agents réducteurs puissants.
Le succinimide est utilisé pour les synthèses organiques et pour les procédés industriels de plaquage d’argent. Il est également utilisé comme médicament anticonvulsif tel que l’éthosuximide, le phensuximide et le méthylsuximide. Il est également utilisé pour former des liaisons covalentes entre les protéines, les peptides et les plastiques. Il est également utilisé comme une importante matière première pour la synthèse de composés hétérocycliques par des cyclisations N-acyliminium.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol. Insoluble dans l‘éther et le chloroforme.
Remarques
Il est incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases et les agents réducteurs puissants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Succinimide |
Point de fusion | 121°C to 126°C |
Densité | 1.41 |
pH | 4 to 6 |
Point d’ébullition | 287°C to 288°C |
Point d’éclair | 201°C (393°F) |
Odeur | Odorless |
Quantité | 250 g |
Beilstein | 108440 |
Merck Index | 14,8871 |