Learn More
Labcon Microtubes à centrifuger à bouchon à vis autoportants de 2,0 ml SuperClear™
Tubes autoportants
Marque: Labcon 3621-875-000-9
194.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21938" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 13.15420kg
Description
- Microtubes à centrifuger à bouchon à vis
- Tubes autoportants
- Comprend des graduations moulées et une zone d’étiquetage
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
- Congelables juqu’à -80°C ; autoclavables
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
RCF de 20000 | |
Conforme ISO 9001:2015 ; BPF de la FDA CFR21 ; DIV CE | |
Autoclavables | |
Naturel | |
Centrifugation | |
2,0 ml | |
Stérile | |
Oui |
Bouchon à vis | |
Avec bouchons attachés | |
2,0 ml | |
Résine USP classe VI polypropylène | |
50 tubes/sachet, 10 sachets/paquet, 10 paquets par boîte | |
Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Microtubes à centrifuger SuperClear™ |