Learn More
Labcon SuperClear™ 2.0 mL Screw Cap Microcentrifuge Tubes
Includes molded graduations and labeling spot
54.95€ - 1325.00€
Spécification
FCR max. | 20 000 RCF |
---|---|
Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD |
Autoclavable | Autoclavables |
Capacité (métrique) | 2,0 mL |
Couleur | Naturel |
Code produit | Marque | Conditionnement | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16674122
|
Labcon
3660-870-000-9 |
500 tubes/sachet / 10 sachets/boîte | Sans bouchons |
54.95€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17587606
|
Labcon
3661-870-000-9 |
500 tubes et 500 bouchons dans des sachets séparés / boîte, 10 boîtes par carton | Avec bouchons dans des sachets séparés |
1325.00€
5000 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16694122
|
Labcon
3661-875-000-9 |
50 tubes / sachet / 10 sachets / boîte / carton | Avec bouchons attachés |
148.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Microcentrifuge tube
- Screw Cap Style
- Includes molded graduations and labeling spot
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Centrifuging to 20,000 x G
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Spécification
20 000 RCF | |
Autoclavables | |
Naturel | |
Centrifugation | |
Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène) | |
Oui |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
2,0 mL | |
Résine de polypropylène de classe USP VI | |
2,0 mL | |
Microtubes à centrifuger SuperClear™ |