Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 10 μL Extra Long Low Retention Pipette Tips
These graduated, extra long pipette tips with UltraFine™ Points come in resealable bags or racks.
19.20€ - 49.80€
Spécification
Volume (métrique) | 10 μl |
---|---|
Filtré | Sans filtre |
Couleur | Transparent |
Autoclavable | Autoclavable |
Longueur (impériale) | 2 in |
Code produit | Marque | Format | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17567866
|
Labcon™
1165-965-006-9 |
Portoir, 96 | Stérile |
49.80€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17547866
|
Labcon™
1165-800-000-9 |
Emballé | Non stérile |
19.20€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17557866
|
Labcon™
1165-960-006-9 |
Portoir, 96 | Non stérile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Graduated at 2 μL and 10 μL
- Fits standard 10 μL pipettes
- If sterile, have undergone Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical labs
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Spécification
10 μl | |
Transparent | |
2 in | |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | |
Micropipetage | |
Oui | |
Résine en polypropylène |
Sans filtre | |
Autoclavable | |
47,6 mm | |
Exempts de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNases/DNases, d’endotoxines | |
Version longue | |
Oui |