Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 1200 μL Low Retention Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
These low retention pipette tips boast UltraFine™ points.
28.50€ - 56.45€
Specifications
Volume (métrique) | 1200 μl |
---|---|
Couleur | Naturel |
Autoclavable | Autoclavable |
Longueur (impériale) | 3,5 in |
Longueur (métrique) | 88,9 mm |
Product Code | Brand | Certifications/Conformité | Graduated | Stérilité | Quantité | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Certifications/Conformité | Graduated | Stérilité | Quantité | Price | Quantity & Availability | ||
16641923
|
Labcon™
1068-260-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité | Non | Non stérile | 480 pointes par recharge Eclipse™ à faible gaspillage |
28.50€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16651923
|
Labcon™
1068-960-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité | Non | Non stérile | 96 pointes / rack |
52.05€
576 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16661923
|
Labcon™
1068-965-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité | Non | Stérile | 96 pointes / rack |
56.45€
576 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17527836
|
Labcon™
1068-800-000-9 |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | Oui | Non stérile | 1 000 cônes/sachet, 10 sachets/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Fits 1200 μL Rainin™ LTS Style Pipettors
- Low mounting and ejection forces less than 3 kg
- Ultra low fluid retention
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Specifications
1200 μl | |
Autoclavable | |
88,9 mm | |
pointe UltraFine | |
Conviennent aux pipettes de type LTS de 1200 µl Rainin™ |
Naturel | |
3,5 in | |
Manipulation de liquides | |
Oui | |
Résine de polypropylène de classe USP VI |